Tisk…
4-Aminopyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
261823-1G 261823-250MG
SIAL261823-1GEA 7160 CZK
SIAL261823-1G SIAL261823-250MG
4-Aminopyrimidine, Sigma-Aldrich®
4-Aminopyrimidine
Vzorec: C₄H₅N₃
Bod tání: 154…156 °C
MDL Number: MFCD00006112
CAS číslo: 591-54-8