Tisk…
3,5-Dichlorosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
261815-25G 261815-5G
SIAL261815-25GEA 2780 CZK
SIAL261815-25G SIAL261815-5G
3,5-Dichlorosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Bod varu: 723 °C (1013 hPa)
Bod tání: 92 °C
MDL Number: MFCD00003320
CAS číslo: 90-60-8
EINECS: 202-005-5