Tisk…
2-(4-Aminophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Aminophenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
261645-25G 261645-5G
SIAL261645-25GEA 3600 CZK
SIAL261645-25G SIAL261645-5G
2-(4-Aminophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Bod varu: 235…255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 108 °C
MDL Number: MFCD00007922
CAS číslo: 104-10-9
EINECS: 203-174-8