8-Bromocaprylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
257583-10G
257583-1G
257583-50G
SIAL257583-10GEA
6140
CZK
SIAL257583-10G
SIAL257583-1G
SIAL257583-50G
8-Bromocaprylic acid, Sigma-Aldrich®
8-Bromocaprylic acid
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₆COOH Bod varu: 316 °C (1013 hPa) Hustota: 1,324 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004430 CAS číslo: 17696-11-6 |