Tisk…
Ethoxytrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Trimethyl(ethoxy)silane
M-Clarity™ quality level = MQ100
254371-100G 254371-25G
SIAL254371-100GEA 6080 CZK
SIAL254371-100G SIAL254371-25G
Ethoxytrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Ethoxytrimethylsilane
Vzorec: C₅H₁₄OSi
Bod varu: 75 °C (1013 hPa)
Bod tání: –83 °C
Hustota: 0,7573 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009069
CAS číslo: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6