Tisk…
tert-Butyl ethyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Ethoxy-2-methylpropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
253898-5G 253898-25G
SIAL253898-5GEA 2700 CZK
SIAL253898-5G SIAL253898-25G
tert-Butyl ethyl ether, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl ethyl ether
Vzorec: C₆H₁₄O
MW: 102.18
Bod varu: 71
Bod tání: –97 °C
Hustota: 0.752 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009225
CAS číslo: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03809