Tisk…
N-(Bromomethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(Bromomethyl)isoindoline-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
252611-25G 252611-5G
SIAL252611-25GEA 3120 CZK
SIAL252611-25G SIAL252611-5G
N-(Bromomethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(Bromomethyl)phthalimide
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Bod varu: 410 °C (1013 hPa)
Bod tání: 148…151 °C
MDL Number: MFCD00005897
CAS číslo: 5332-26-3
EINECS: 226-239-2