Tisk…
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
251569-100G 251569-25G 251569-500G
SIAL251569-100GEA 2450 CZK
SIAL251569-100G SIAL251569-25G SIAL251569-500G
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006550
CAS číslo: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6