Tisk…
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
250694-100G 250694-25G
SIAL250694-100GEA 6800 CZK
SIAL250694-100G SIAL250694-25G
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O
Bod varu: 28…38 °C (0,4 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,322 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003337
CAS číslo: 447-61-0
EINECS: 207-185-9