Tisk…
2-Ethylhexyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
249416-100G 249416-500G
SIAL249416-100GEA 1190 CZK
SIAL249416-100G SIAL249416-500G
2-Ethylhexyl bromide, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl bromide
Vzorec: C₈H₁₇Br
Bod varu: 75…77 °C (21 hPa)
Hustota: 1,086 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000220
CAS číslo: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9