Tisk…
3-Thenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
247766-1G 247766-5G
SIAL247766-1GEA 971 CZK
SIAL247766-1G SIAL247766-5G
3-Thenoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Thenoic acid
Vzorec: C₅H₄O₂S
Bod tání: 137 °C
MDL Number: MFCD00005467
CAS číslo: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Merck Index: 12,09415