2-Acetyl-5-chlorothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(5-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone, Rivaroxaban Impurity 20
M-Clarity™ quality level = MQ100
247073-25G
247073-5G
SIAL247073-25GEA
0
CZK
SIAL247073-25G
SIAL247073-5G
2-Acetyl-5-chlorothiophene, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-5-chlorothiophene
Vzorec:
C₆H₅ClOS MW: 160,62 g/mol Bod varu: 117 °C (17 mmHg) Bod tání: 52 °C |
MDL Number:
MFCD00005444 CAS číslo: 6310-09-4 EINECS: 228-630-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |