Tisk…
Isobutyric anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Methylpropanoic anhydride, 2-Methylpropionic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
245771-2L 245771-500ML 245771-25ML
SIAL245771-2LEA 4360 CZK
SIAL245771-2L SIAL245771-500ML SIAL245771-25ML
Isobutyric anhydride, Sigma-Aldrich®
Isobutyric anhydride
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 183…187 °C (1013 hPa)
Bod tání: –69 °C
Hustota: 0,9535 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
MDL Number: MFCD00008913
CAS číslo: 97-72-3
EINECS: 202-603-6