Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
244996-1G
244996-5G
SIAL244996-1GEA
5490
CZK
SIAL244996-1G
SIAL244996-5G
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Vzorec:
C₇₂H₆₀NiP₄ MW: 1107,85 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010011 CAS číslo: 15133-82-1 UN: 1325 ADR: 4.1,II |