Tisk…
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tetrakis(triphenylphosphine)platinum
M-Clarity™ quality level = MQ100
244961-1G 244961-5G
SIAL244961-1GEA 4730 CZK
SIAL244961-1G SIAL244961-5G
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀P₄Pt
MW: 1244,24 g/mol
MDL Number: MFCD00010014
CAS číslo: 14221-02-4
EINECS: 238-087-4