Tisk…
Methyldiphenylphosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Diphenylmethylphosphine
M-Clarity™ quality level = MQ100
244902-10G 244902-1G 244902-50G
SIAL244902-10GEA 3730 CZK
SIAL244902-10G SIAL244902-1G SIAL244902-50G
Methyldiphenylphosphine, Sigma-Aldrich®
Methyldiphenylphosphine
Vzorec: C₁₃H₁₃P
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28 °C
Hustota: 1,0784 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00008508
CAS číslo: 1486-28-8
EINECS: 216-065-5