Tisk…
1-Iodo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
244732-100G 244732-25G
SIAL244732-100GEA 8780 CZK
SIAL244732-100G SIAL244732-25G
1-Iodo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®
1-Iodo-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₉I
Bod varu: 120 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,605 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001084
CAS číslo: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
UN: 2391
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05160