Tisk…
Pyridiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
243086-100G 243086-500G 243086-5G
SIAL243086-100GEA 1810 CZK
SIAL243086-100G SIAL243086-500G SIAL243086-5G
Pyridiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Pyridinium chloride
Vzorec: C₅H₆ClN
MW: 115.56
Bod varu: 222.5
Bod tání: 144
Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012802
CAS číslo: 628-13-7
EINECS: 211-027-4