Tisk…
2-Chloroethyl methyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Methoxyethyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
242349-100G 242349-5G
SIAL242349-100GEA 4090 CZK
SIAL242349-100G SIAL242349-5G
2-Chloroethyl methyl ether, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyl methyl ether
Vzorec: C₃H₇ClO
MW: 94.54
Bod varu: 89…90 °C (1013 hPa)
Bod tání: –55…55 °C
Hustota: 1.04 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000972
CAS číslo: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 3271
ADR: 3 II