Tisk…
4-Bromophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Bromo-4-isocyanatobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
241563-10G 241563-50G
SIAL241563-10GEA 3620 CZK
SIAL241563-10G SIAL241563-50G
4-Bromophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Bromophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄BrNO
Bod varu: 226 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42 °C
MDL Number: MFCD00002022
CAS číslo: 2493-02-9
EINECS: 219-662-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01415