Tisk…
Chromium hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
241458-10G 241458-50G
SIAL241458-10GEA 4280 CZK
SIAL241458-10G SIAL241458-50G
Chromium hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Chromium hexacarbonyl
Vzorec: C₆CrO₆
Bod varu: 210 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90 °C
Hustota: 1,77 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010945
CAS číslo: 13007-92-6
EINECS: 235-852-4
UN: 3466
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02253