Tisk…
N-Phenyl-p-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Aminodiphenylamine, N-(4-Aminophenyl)aniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
241393-100G 241393-1KG
SIAL241393-100GEA 933 CZK
SIAL241393-100G SIAL241393-1KG
N-Phenyl-p-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
N-Phenyl-p-phenylenediamine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Bod varu: 354 °C (1013 hPa)
Bod tání: 72…75 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 193 °C
MDL Number: MFCD00007850
CAS číslo: 101-54-2
EINECS: 202-951-9