Tisk…

Phenyl chloroformate, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

237906-100G 237906-5G
SIAL237906-100GEA 1430 CZK
SIAL237906-100G SIAL237906-5G
Phenyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Phenyl chloroformate
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: –28 °C
Hustota: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
MDL Number: MFCD00000637
CAS číslo: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR