Tisk…
2-Benzylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Aminodiphenylmethane, 2-Benzylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
235350-10G 235350-50G
SIAL235350-10GEA 3020 CZK
SIAL235350-10G SIAL235350-50G
2-Benzylaniline, Sigma-Aldrich®
2-Benzylaniline
Vzorec: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
MDL Number: MFCD00007750
CAS číslo: 28059-64-5
EINECS: 248-806-3