2-Benzylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Aminodiphenylmethane, 2-Benzylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
235350-10G
235350-50G
SIAL235350-10GEA
3020
CZK
SIAL235350-10G
SIAL235350-50G
2-Benzylaniline, Sigma-Aldrich®
2-Benzylaniline
Vzorec:
C₁₃H₁₃N MW: 183,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007750 CAS číslo: 28059-64-5 EINECS: 248-806-3 |