Tisk…

Ethylmetakrylát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester, Ethyl-2-methylprop-2-enoat, Ethyl-2-methylpropenoat, Ethyl 2-methylprop-2-enoate

M-Clarity™ quality level = MQ200

234893-100ML 234893-1L 234893-500ML
SIAL234893-100MLEA 1100 CZK
SIAL234893-100ML SIAL234893-1L SIAL234893-500ML
Ethylmetakrylát, Sigma-Aldrich®
Ethylmetakrylát
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: –48 °C
Hustota: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
MDL Number: MFCD00009161
CAS číslo: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR