5-tert-Butyl-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene, 1-(tert-Butyl)-3,5-dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
233587-100G
233587-500G
SIAL233587-100GEA
1230
CZK
SIAL233587-100G
SIAL233587-500G
5-tert-Butyl-m-xylene, Sigma-Aldrich®
5-tert-Butyl-m-xylene
Vzorec:
C₁₂H₁₈ MW: 162.27 Bod varu: 205 Bod tání: –22 °C Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008832 CAS číslo: 98-19-1 EINECS: 202-647-6 |