Tisk…
3-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
232793-1G 232793-5G
SIAL232793-1GEA 2050 CZK
SIAL232793-1G SIAL232793-5G
3-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 175 °C
MDL Number: MFCD00039575
CAS číslo: 619-21-6
EINECS: 210-585-6