Tisk…
N-(Chloromethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(Chloromethyl)isoindoline-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
232424-10G 232424-50G
SIAL232424-10GEA 1630 CZK
SIAL232424-10G SIAL232424-50G
N-(Chloromethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(Chloromethyl)phthalimide
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
Bod varu: 305 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123…126 °C
MDL Number: MFCD00005898
CAS číslo: 17564-64-6
EINECS: 241-541-4