Tisk…
Ethylchlorformiát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
23131-100ML 23131-1L 23131-500ML
SIAL23131-100MLEA 1280 CZK
SIAL23131-100ML SIAL23131-1L SIAL23131-500ML
Ethylchlorformiát, Sigma-Aldrich®
Ethylchlorformiát
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Bod varu: 93 °C (1013 hPa)
Bod tání: –81 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 10 °C
MDL Number: MFCD00000644
CAS číslo: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,03831