Tisk…
n-Butyllithium 10 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
230715-100ML 230715-800ML
SIAL230715-100MLEA 3280 CZK
SIAL230715-100ML SIAL230715-800ML
n-Butyllithium 10 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
Hustota: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –22 °C
MDL Number: MFCD00009414
CAS číslo: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I