Tisk…
Benzyltrimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
228982-1KG 228982-250G 228982-50G
SIAL228982-1KGEA 4390 CZK
SIAL228982-1KG SIAL228982-250G SIAL228982-50G
Benzyltrimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Benzyltrimethylammonium chloride
Vzorec: C₁₀H₁₆ClN
Bod tání: 238 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011782
CAS číslo: 56-93-9
EINECS: 200-300-3