Tisk…
Benzyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
227269-25G 227269-5G
SIAL227269-25GEA 5550 CZK
SIAL227269-25G SIAL227269-5G
Benzyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Benzyl isocyanate
Vzorec: C₈H₇NO
Bod varu: 101 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0838 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 45 °C
MDL Number: MFCD00009701
CAS číslo: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN: 3080
ADR: 6.1,II