Tisk…

2-(Trimethylsilyl)ethanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

226890-10G 226890-1G 226890-50G
SIAL226890-10GEA 5530 CZK
SIAL226890-10G SIAL226890-1G SIAL226890-50G
2-(Trimethylsilyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Vzorec: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Bod varu: 145 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 0,8358 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002825
CAS číslo: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1987
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR