Tisk…
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 1-Formyl-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylbenzaldehyde
224944-10G 224944-50G
SIAL224944-10GEA 1490 CZK
SIAL224944-10G SIAL224944-50G
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O
MDL Number: MFCD00006952
CAS číslo: 455-19-6