Tisk…
5-Chlorouracil, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
224588-25G 224588-5G
SIAL224588-25GEA 4640 CZK
SIAL224588-25G SIAL224588-5G
5-Chlorouracil, Sigma-Aldrich®
5-Chlorouracil
Vzorec: C₄H₃ClN₂O₂
Bod tání: > 300 °C
MDL Number: MFCD00006019
CAS číslo: 1820-81-1
EINECS: 217-339-7