Tisk…
2-Methylbenzofuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
224340-1G 224340-5G
SIAL224340-1GEA 4940 CZK
SIAL224340-1G SIAL224340-5G
2-Methylbenzofuran, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzofuran
Vzorec: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
MDL Number: MFCD00005850
CAS číslo: 4265-25-2
EINECS: 224-249-1