Tisk…
4-Fluoro-N-methylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
223069-1G 223069-5G
SIAL223069-1GEA 1570 CZK
SIAL223069-1G SIAL223069-5G
4-Fluoro-N-methylaniline, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₈FN
MDL Number: MFCD00017942
CAS číslo: 459-59-6
EINECS: 207-294-1
UN: 2511
ADR: 8,III