Tisk…
1-Amino-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Methylbutylamine, 2-Methyl-1-butylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
220523-25G 220523-5G
SIAL220523-25GEA 16420 CZK
SIAL220523-25G SIAL220523-5G
1-Amino-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
1-Amino-2-methylbutane
Vzorec: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Bod varu: 97 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,755 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00008147
CAS číslo: 96-15-1
EINECS: 202-483-5