Tisk…
Cesium hydrogen carbonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
218227-100G 218227-25G
SIAL218227-100GEA 9650 CZK
SIAL218227-100G SIAL218227-25G
Cesium hydrogen carbonate, Sigma-Aldrich®
Cesium hydrogen carbonate
Vzorec: CHCsO₃
MDL Number: MFCD00010961
CAS číslo: 15519-28-5
EINECS: 239-554-5