Tisk…
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
217735-25G 217735-5G
SIAL217735-25GEA 38070 CZK
SIAL217735-25G SIAL217735-5G
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
Bod varu: 262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 147 °C
MDL Number: MFCD00006108
CAS číslo: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7