Tisk…
Trimethylsilyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Trimethylsilylcarbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
212849-25G 212849-5G
SIAL212849-25GEA 6290 CZK
SIAL212849-25G SIAL212849-5G
Trimethylsilyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl cyanide
Vzorec: C₄H₉NSi
Bod varu: 114 °C (1013 hPa)
Bod tání: 11 °C
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 1 °C
MDL Number: MFCD00001765
CAS číslo: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN: 3383
ADR: 6.1,I