Tisk…
Mravenčan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Formic acid calcium salt
21134-1KG-F 21134-250G-F
SIAL21134-1KG-FEA 8310 CZK
SIAL21134-1KG-F SIAL21134-250G-F
Mravenčan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Mravenčan vápenatý
Vzorec: C₂H₂CaO₄
MW: 130.11
Bod tání: 300
Hustota: 2.009 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036108
CAS číslo: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Merck Index: 12,01711