Tisk…
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
209392-25G 209392-5G
SIAL209392-25GEA 4820 CZK
SIAL209392-25G SIAL209392-5G
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Bod varu: 164 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001910
CAS číslo: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III