Tisk…

Dusičnan paladnatý hydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Palladium dinitrate hydrate, Palladous nitrate hydrate

M-Clarity™ quality level = MQ100

205761-10G 205761-2G
SIAL205761-10GEA 24580 CZK
SIAL205761-10G SIAL205761-2G
Dusičnan paladnatý hydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan paladnatý hydrát
Vzorec: N₂O₆Pd·xH₂O
MW: 230,43 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00149818
CAS číslo: 207596-32-5
EINECS: 233-265-8
UN: 1477
ADR: 5.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR