Tisk…
n-Butyllithium 2.7 mol/l in heptane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
20159-100ML-F 20159-500ML-F
SIAL20159-100ML-FEA 2510 CZK
SIAL20159-100ML-F SIAL20159-500ML-F
n-Butyllithium 2.7 mol/l in heptane, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Bod tání: -76
Hustota: 0.765
MDL Number: MFCD00009414
CAS číslo: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2 I