Tisk…
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Hydroxyphenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
199028-10G 199028-1G
SIAL199028-10GEA 13600 CZK
SIAL199028-10G SIAL199028-1G
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 124…126 °C (0,2 mmHg)
Hustota: 1,082 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 13398-94-2
EINECS: 236-485-2