Tisk…
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
196681-25G 196681-5G
SIAL196681-25GEA 4030 CZK
SIAL196681-25G SIAL196681-5G
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Bod varu: 183…185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 35…38 °C
Hustota: 1,2784 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C (ot. pohárek)
MDL Number: MFCD00001826
CAS číslo: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III