Tisk…
Thiophene-3-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
196282-10G 196282-1G 196282-5G
SIAL196282-10GEA 6830 CZK
SIAL196282-10G SIAL196282-1G SIAL196282-5G
Thiophene-3-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Thiophene-3-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Bod varu: 191 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (24 °C)
MDL Number: MFCD00005466
CAS číslo: 498-62-4
EINECS: 207-865-5