Tisk…
4-Methylthiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
193925-100G 193925-25G
SIAL193925-100GEA 2620 CZK
SIAL193925-100G SIAL193925-25G
4-Methylthiazole, Sigma-Aldrich®
4-Methylthiazole
Vzorec: C₄H₅NS
Bod varu: 133 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1187 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005340
CAS číslo: 693-95-8
EINECS: 211-764-1