Tisk…
Benzyltributylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: N-Benzyl-N,N-dibutylbutan-1-aminium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
193771-100G 193771-500G
SIAL193771-100GEA 1010 CZK
SIAL193771-100G SIAL193771-500G
Benzyltributylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Benzyltributylammonium chloride
Vzorec: C₁₉H₃₄ClN
Bod tání: 155…159 °C
MDL Number: MFCD00011849
CAS číslo: 23616-79-7
EINECS: 245-787-3